Läs mer
Etyl 5,5-dimetyl-2,4-dioxohexanoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10767783
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10767783 1 g 1g
10149282 10 g 10g
10245284 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10767783 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00361DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 13395-36-3
Molekylformel C10H16O4
Molekylvikt (g/mol) 200.234
InChI-nyckel NIMKIMUBJFWPTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl trimethylacetopyruvate, hexanoic acid, 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-, ethyl ester, 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-hexanoic acid ethyl ester, 5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoic acid ethyl ester, ethyl pivaloylpyruvate, pivaloylpyruvic acid ethyl ester, 3-pivaloylpyruvic acid ethyl ester, ethyl5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoate, trimethylacetopyruvic acid ethyl ester, ethyl 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-hexanoate
PubChem CID 83403
IUPAC-namn etyl-5,5-dimetyl-2,4-dioxohexanoat
LEDER CCOC(=O)C(=O)CC(=O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 5, 5-dimethyl-2, 4-dioxohexanoate
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 200.23
Procent renhet 97%