Läs mer
Etyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazin-2-karboxylat-dihydroklorid 0,5 hydrat, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10532754
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10532754 250 mg 250mg
10216613 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10532754 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC53973CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 623564-18-1
Molekylformel C9H15Cl2N3O2
Molekylvikt (g/mol) 268.14
MDL-nummer MFCD17015229
InChI-nyckel UVYMXIAFTVXRIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5h,6h,7h,8h-imidazo 1,2-a pyrazine-2-carboxylate dihydrochloride, ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo 1,2-a pyrazine-2-carboxylate-hydrogen chloride 1/2, ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo 1,2-a pyrazine-2-carboxylate dihydrochloride 0.5 hydrate
PubChem CID 24229538
IUPAC-namn etyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazin-2-karboxylat;dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.CCOC(=O)C1=CN2CCNCC2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate dihydrochloride 0.5 hydrate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 277.15
Procent renhet 97%