Läs mer
Ethyl 5,6-Dimethylnicotinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 5,6-Dimethylnicotinate |
| CAS | 77629-53-9 |
| Molekylformel | C10 H13 N O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-Pyridinecarboxylic acid, 5,6-dimethyl-, ethyl ester, 5,6-Dimethyl-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 5,6-Dimethylpyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 5,6-dimethyl-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 5,6-dimethylnicotinate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-4-13-10(12)9-5-7(2)8(3)11-6-9/h5-6H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1cnc(C)c(C)c1 |
| IUPAC-namn | ethyl 5,6-dimethylpyridine-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.22 |
| Formel vikt | 179.0946 |