Läs mer
Etyl 5-amino-1-benzofuran-2-karboxylat, TRC
Produktkod. 30375051
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30375051 1 g
1 options
Produktkod. 30375051 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE8991651G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 5-amino-1-benzofuran-2-carboxylate
CAS 174775-48-5
Molekylformel C11H11NO3
Kvantitet 1 g
Synonym 5-Aminobenzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 5-aminobenzofuran-2-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C11H11NO3/c1-2-14-11(13)10-6-7-5-8(12)3-4-9(7)15-10/h3-6H,2,12H2,1H3
LEDER CCOC(=O)c1oc2ccc(N)cc2c1
Molekylvikt (g/mol) 205.21
Formel vikt 205.0739