Läs mer
Etyl 5-amino-1-metyl-1H-pyrazol-4-karboxylat, 98 %
Produktkod. 11484543
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484543 5 g 5g
11494543 25 g 25g
11404553 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484543 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11534.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31037-02-2 | C7H11N3O2 | 169,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31037-02-2
Molekylformel C7H11N3O2
Molekylvikt (g/mol) 169.18
MDL-nummer MFCD00051652
InChI-nyckel MEUSJJFWVKBUFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylate, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-amino-1-methyl-, ethyl ester, 5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-amino-1-methyl-4-pyrazolecarboxylate, ethyl 5-amino-1-methyl-pyrazole-4-carboxylate, acmc-1agpk, maybridge1_003833, ethyl-5-amino-1-methyl-1h-pyrazol-4-carboxylat
PubChem CID 271299
IUPAC-namn etyl-5-amino-l-metylpyrazol-4-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(N)N(C)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Smältpunkt 97°C to 102°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 131200
Formel vikt 169.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.