Läs mer
Etyl-5-amino-1-metylpyrazol-4-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11376865
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11376865 100 g Bärnstensfärgad glasflaska 100g
10289562 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10299562 50 g Bärnstensfärgad glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11376865 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer EN00291FA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 31037-02-2
Molekylformel C7H11N3O2
Molekylvikt (g/mol) 169.18
MDL-nummer MFCD00051652
InChI-nyckel MEUSJJFWVKBUFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylate, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-amino-1-methyl-, ethyl ester, 5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-amino-1-methyl-4-pyrazolecarboxylate, ethyl 5-amino-1-methyl-pyrazole-4-carboxylate, acmc-1agpk, maybridge1_003833, ethyl-5-amino-1-methyl-1h-pyrazol-4-carboxylat
PubChem CID 271299
LEDER CCOC(=O)C1=C(N)N(C)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 100 g
IUPAC-namn etyl-5-amino-l-metylpyrazol-4-karboxylat
Formel vikt 169.18
Procent renhet 97%