Läs mer
Etyl 5-amino-1H-pyrazol-4-karboxylat, Mikromol™
Produktkod. 30052677
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30052677 25 mg
1 options
Produktkod. 30052677 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0034.050025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Etyl 5-amino-1H-pyrazole-4-karboxylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
CAS 6994-25-8
Analyt- eller komponentnamn Ethyl 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H9 N3 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Allopurinol Imp. D (EP), Allopurinol USP Related Compound D, Allopurinol USP RC D, Ethyl 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylate, Allopurinol Related Compound D, Allopurinol Impurity D
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O2/c1-2-11-6(10)4-3-8-9-5(4)7/h3H,2H2,1H3,(H3,7,8,9)
LEDER CCOC(=O)c1cn[nH]c1N
IUPAC-namn etyl 5-amino-1H-pyrazol-4-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 155.15
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 155,0695 g/mol