Läs mer
Etyl 5-amino-3-metyl-1H-pyrazole-4-karboxylat, 97+%
Produktkod. 11342029
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11342029 25 g 25g
11322029 1 g 1g
11332029 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11342029 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26079.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 23286-70-6 | C7H11N3O2 | 169,184 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23286-70-6
Molekylformel C7H11N3O2
Molekylvikt (g/mol) 169.184
MDL-nummer MFCD01210846
InChI-nyckel WOCMIZZYXHVSPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-amino-3-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 5-amino-3-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-amino-3-methylpyrazole-4-carboxylate, ethyl 3-amino-5-methyl-2h-pyrazole-4-carboxylate, acmc-1co96, 5-amino-3-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacidethylester, ethyl 3-amino-5-methylpyrazole-4-carboxylate, 3-amino-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 3-methyl-5-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, pyrazole-4-carboxylic acid, 3-amino-5-methyl-, ethyl ester
PubChem CID 683559
IUPAC-namn etyl-3-amino-5-metyl-lH-pyrazol-4-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(NN=C1N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Smältpunkt 108 °C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 169.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.