Läs mer
Etyl-5-amino-3-metylisotiazol-4-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10295794
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10295794 250 mg 250mg
10765213 1 g 1g
10536134 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10295794 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM04205CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 34859-65-9
Molekylformel C7H10N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 186.229
InChI-nyckel ZDGBWOZFPKNORL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2820511
IUPAC-namn etyl-5-amino-3-metyl-l,2-tiazol-4-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(SN=C1C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Synonym ethyl 5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate, ethyl5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate, ethyl 5-amino-3-methyl-isothiazole 4-carboxylate, maybridge1_004847, 5-amino-3-methyl-isothiazole-4-carboxylate ethyl ester, 5-amino-4-ethoxycarbonyl-3-methylisothiazole, 4-isothiazolecarboxylic acid, 5-amino-3-methyl-, ethyl ester, 4-isothiazolecarboxylicacid, 5-amino-3-methyl-, ethyl ester
Formel vikt 186.23
Procent renhet 97%