Läs mer
Ethyl 5-amino-4-cyano-3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)thiophene-2-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 5-amino-4-cyano-3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)thiophene-2-carboxylate |
| CAS | 58168-20-0 |
| Molekylformel | C12 H14 N2 O4 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O4S/c1-3-17-9(15)5-7-8(6-13)11(14)19-10(7)12(16)18-4-2/h3-5,14H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)Cc1c(C#N)c(N)sc1C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl 5-amino-4-cyano-3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)thiophene-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.316 |
| Formel vikt | 282.067 |