Läs mer
Ethyl 5-aminobenzo[b]furan-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10302260 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10302260 5 g 5g
10119749 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10302260 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 437970050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 174775-48-5
Molekylformel C11H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 205.21
MDL-nummer MFCD08275091
InChI-nyckel YFFLLDHEEWSHQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-aminobenzofuran-2-carboxylate, 2-benzofurancarboxylic acid, 5-amino-, ethyl ester, ethyl 5-aminobenzo b furan-2-carboxylate, 5-amino-2-ethoxycarbonyl-1-benzofuran, 5-aminobenzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, 5-amino-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-aminobenzo d furan-2-carboxylate, pubchem23808, ethylaminobenzofurancarboxylate, ksc494o5f
PubChem CID 9837138
IUPAC-namn ethyl 5-amino-1-benzofuran-2-carboxylate
LEDER CCOC(=O)C1=CC2=CC(N)=CC=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 5-aminobenzo[b]furan-2-carboxylate
Smältpunkt 56°C to 64°C
Färg Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 205.22
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 5-aminobenzo[b]furan-2-carboxylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.