Läs mer
Ethyl 5-aminovalerate hydrochloride, 96%
Produktkod. 15408147
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15408147 250 mg 250mg
15498137 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15408147 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51682.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29840-57-1 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
Det används som mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som
mellanprodukt för läkemedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29840-57-1
Molekylformel C7H16ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 181.66
MDL-nummer MFCD12546205
InChI-nyckel JELXJZASXLHKDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-aminovalerate hydrochloride, ethyl 5-aminopentanoate hydrochloride, ethyl 5-aminovalerate hcl, 5-aminovaleric acid ethyl ester hydrochloride, pentanoic acid, 5-amino-, ethyl ester, hydrochloride, ethyl 5-aminopentanoate hcl, ethyl5-aminovaleratehydrochloride, ethyl 5-azanylpentanoate hydrochloride, 5-amino-valeric acid ethyl ester hydrochloride, 5-aminopentanoic acid ethyl ester hydrochloride
PubChem CID 16094861
IUPAC-namn etyl-5-aminopentanoat;hydroklorid
LEDER CCOC(=O)CCCCN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 5-aminovalerate hydrochloride
Linjär formel H2N(CH2)4CO2CH2CH3·HCl
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 181.66
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.