Läs mer
Etyl-5-bensyloxiindol-2-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11311587
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11311587 1 g 1g
11321587 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11311587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04440.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37033-95-7 | C18H17NO3 | 295.338 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37033-95-7
Molekylformel C18H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 295.338
MDL-nummer MFCD00022702
InChI-nyckel DCIFXYFKVKDOLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-benzyloxy-1h-indole-2-carboxylate, ethyl 5-benzyloxyindole-2-carboxylate, 5-benzyloxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 5-benzyloxy-2-carbethoxyindole, ethyl 5-benzyloxy indole-2-carboxylate, 5-benzyloxyindole-2-carboxylic acid ethylester, ethyl 5-phenylmethoxy-1h-indole-2-carboxylate, 5-phenylmethoxy-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 5-benzyloxyindole-2-carboxylic acid*ethyl ester c, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-phenylmethoxy-, ethyl ester
PubChem CID 95721
IUPAC-namn etyl-5-fenylmetoxi-lH-indol-2-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)OCC3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 5-benzyloxyindole-2-carboxylate
Smältpunkt 160°C to 165°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 281129
Formel vikt 295.34
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.