Läs mer
Etyl(5-brombensofuran)-2-karboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl (5-bromobenzofuran)-2-carboxylate |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | ethyl 5-bromobenzofuran-2-carboxylate, buttpark 34\07-75, 5-bromo-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, ethylbromobenzofurancarboxylate, ethyl5-bromobenzofuran-2-carboxylate, ethyl 5-bromo-2-benzofurancarboxylate, ethyl 5-bromo-benzofuran-2-carboxylate, 5-bromo-2-ethoxycarbonyl-1-benzofuran |
| Formel vikt | 269.09 |
| Procent renhet | 95% |