Läs mer
Etyl(5-brombensofuran)-2-karboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4510461
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 10412453
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC31223CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 84102-69-2
Molekylformel C11H9BrO3
Molekylvikt (g/mol) 269.094
InChI-nyckel XLJWAHXKBCDQNP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 735184
IUPAC-namn etyl-5-brom-l-bensofuran-2-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC2=C(O1)C=CC(=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl (5-bromobenzofuran)-2-carboxylate
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 250 mg
Synonym ethyl 5-bromobenzofuran-2-carboxylate, buttpark 34\07-75, 5-bromo-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, ethylbromobenzofurancarboxylate, ethyl5-bromobenzofuran-2-carboxylate, ethyl 5-bromo-2-benzofurancarboxylate, ethyl 5-bromo-benzofuran-2-carboxylate, 5-bromo-2-ethoxycarbonyl-1-benzofuran
Formel vikt 269.09
Procent renhet 95%