Läs mer
Ethyl 5-bromonicotinate, 98%
Produktkod. 11475686
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11475686 25 g 25g
11455686 1 g 1g
11465686 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11475686 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20788.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20986-40-7 | C8H8BrNO2 | 230.061 g/mol
Etyl-5-bromonikotinat används som ett nyckelutgångsmaterial för framställning av 5-bromikotinsyrahydrazid via reaktion med ett hydrazinhydrat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Etyl 5-bromonikotinat används
som ett nyckelutgångsmaterial för framställning av 5-bromikotinsyrahydrazid via reaktion med ett hydrazinhydrat.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20986-40-7
Molekylformel C8H8BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 230.061
MDL-nummer MFCD00040366
InChI-nyckel PCPIANOJERKFJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-bromonicotinate, 5-bromonicotinic acid ethyl ester, ethyl 5-bromo-3-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-, ethyl ester, 5-bromo-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl5-bromonicotinate, 5-bromo nicotinic acid ethyl ester, 5-bromo-nicotinic acid ethyl ester, ethyl 3-bromo-5-pyridinecarboxylate, 3-bromo-5-pyridine-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 140785
IUPAC-namn etyl-5-brompyridin-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=CN=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 5-bromonicotinate
Smältpunkt 39°C to 42°C
Kokpunkt 86°C to 92°C (0.5 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 131473
Formel vikt 230.07
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.