Läs mer
Ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10551411 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10551411 10 g Glass bottle 10g
10216020 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10551411 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 160290100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 4792-67-0
Molekylformel C11H10ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 223.66
MDL-nummer MFCD00005610
InChI-nyckel LWKIFKYHCJAIAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-chloroindole-2-carboxylate, ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate, 5-chloroindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-chloro-, ethyl ester, ethyl-5-chloroindole-2-carboxylate, 5-chloro-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, pubchem7173, 5-chloroindole-2-carboxylicacidethylester, acmc-1aoif, 5-chloro-2-indolecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 78518
IUPAC-namn ethyl 5-chloro-1H-indole-2-carboxylate
LEDER CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate
Namnnotering 97%
Smältpunkt 166°C to 171°C
Färg Brown or Tan to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 10 g
Formel vikt 223.66
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystals or Powder