Läs mer
Ethyl 5-chloroindole-2-carboxylate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11398496
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398496 5 g 5g
11388496 1 g 1g
11308506 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11398496 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17554.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4792-67-0
Molekylformel C11H10ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 223.656
MDL-nummer MFCD00005610
InChI-nyckel LWKIFKYHCJAIAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-chloroindole-2-carboxylate, ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate, 5-chloroindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-chloro-, ethyl ester, ethyl-5-chloroindole-2-carboxylate, 5-chloro-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, pubchem7173, 5-chloroindole-2-carboxylicacidethylester, acmc-1aoif, 5-chloro-2-indolecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 78518
IUPAC-namn ethyl 5-chloro-1H-indole-2-carboxylate
LEDER CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 5-chloroindole-2-carboxylate
Smältpunkt 166°C to 169°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 170255
Formel vikt 223.66
Procent renhet 98%