Läs mer
Etyl 5-(klorometyl)-2-furankarboxylat, 95 %
Produktkod. 10461972 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10461972 5 g Glasflaska 5g
10586831 1 g Glasflaska 1g
10259323 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10461972 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 349730050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
CAS: 2528-00-9 | C8H9ClO3 | 188,61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2528-00-9
Molekylformel C8H9ClO3
Molekylvikt (g/mol) 188.61
MDL-nummer MFCD00173837
InChI-nyckel JBACYJRMCXLIQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-chloromethyl-2-furoate, ethyl 5-chloromethyl furan-2-carboxylate, ethyl 5-chloromethyl-2-furancarboxylate, 5-chloromethyl-2-furancarboxylic acid ethyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-chloromethyl-, ethyl ester, buttpark 9650-29, acmc-1cej4, ethyl 2-chloromethyl-5-furoate
PubChem CID 263166
IUPAC-namn etyl-5-(klormetyl)furan-2-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=C(O1)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 5-(chloromethyl)-2-furancarboxylate
Färg Gult
Densitet 1.2250g/mL, 1.225
Kokpunkt 115.0°C
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5100 to 1.5130
Kvantitet 5 g
Formel vikt 188.61
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 5-(chloromethyl)-2-furancarboxylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.