Läs mer
Etyl-5-(klorsulfonyl)-3-furoat, 95 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 5-(chlorosulfonyl)-3-furoate |
| CAS Min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 238.65 |
| Procent renhet | 95% |