Läs mer
Etyl-5-(klorsulfonyl)-3-furoat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10285504
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10285504 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10041194 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10285504 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC73303DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 256373-91-8
Molekylformel C7H7ClO5S
Molekylvikt (g/mol) 238.638
MDL-nummer MFCD11109333
InChI-nyckel LEKOVVUPHAKDKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-chlorosulfonyl furan-3-carboxylate, ethyl 5-chlorosulfonyl-3-furoate, 3-furancarboxylic acid,5-chlorosulfonyl-, ethyl ester, 5-chlorosulfonyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-chlorosulfonyl furan-4-carboxylic acid ethyl ester, 3-furancarboxylic acid, 5-chlorosulfonyl-, ethyl ester
PubChem CID 10130959
IUPAC-namn etyl-5-klorsulfonylfuran-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=COC(=C1)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 5-(chlorosulfonyl)-3-furoate
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 238.65
Procent renhet 95%