Läs mer
Ethyl (5-Ethyl-2-pyridinyl)-1,1-d2-acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl (5-Ethyl-2-pyridinyl)-1,1-d2-acetate |
| CAS | 1189654-25-8 |
| Molekylformel | C11 2H2 H13 N O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Ethyl 2,2-dideuterio-2-(5-ethylpyridin-2-yl)acetate, 5-Ethyl-2-pyridineacetic acid ethyl ester D2 (acetyl-D2), Ethyl (5-ethyl-2-pyridinyl)acetate-2,2-d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO2/c1-3-9-5-6-10(12-8-9)7-11(13)14-4-2/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3/i7D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(C(=O)OCC)c1ccc(CC)cn1 |
| IUPAC-namn | ethyl 2,2-dideuterio-2-(5-ethylpyridin-2-yl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.25 |
| Formel vikt | 195.1228 |