missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl 5-Ethyl-8-oxo-5,8-dihydro-1,3-dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylate (Oxolinic Acid Ethyl Ester), Mikromol™
Beskrivning
Ethyl 5-Ethyl-8-oxo-5,8-dihydro-1,3-dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylate (Oxolinic Acid Ethyl Ester)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxolinic acid ethyl ester |
| CAS | 16172-03-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Oxolinic acid ethyl ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H15 N O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Ethyl 5-Ethyl-8-oxo-5,8-dihydro-1,3-dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylate (Oxolinic Acid Ethyl Ester), Oxolinic Acid Imp. B (EP), 5-ethyl-5,8-dihydro-8-oxo-1,3-Dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl oxolinate, Oxolinic Acid Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15NO5/c1-3-16-7-10(15(18)19-4-2)14(17)9-5-12-13(6-11(9)16)21-8-20-12/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C1=CN(CC)c2cc3OCOc3cc2C1=O |
| IUPAC-namn | ethyl 5-ethyl-8-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?