Läs mer
Etyl 5-fluoroindol-2-karboxylat, 98 %
Produktkod. 11388885
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11388885 5 g 5g
11378885 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388885 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14010.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 348-36-7 | C11H10FNO2 | 207,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 348-36-7
Molekylformel C11H10FNO2
Molekylvikt (g/mol) 207.20
MDL-nummer MFCD00152076
InChI-nyckel VIKOQTQMWBKMNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-fluoroindole-2-carboxylate, 5-fluoroindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-carbethoxy-5-fluoroindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-fluoro-, ethyl ester, 5-fluoro-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-fluoro-indole-2-carboxylate, pubchem7276, maybridge1_006190, acmc-1aex1, ksc573a9h
PubChem CID 2727899
IUPAC-namn etyl-5-fluoro-lH-indol-2-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC2=CC(F)=CC=C2N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 5-fluoroindole-2-carboxylate
Smältpunkt 147 °C till 152 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 170254
Formel vikt 207.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.