Läs mer
Ethyl 5-formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15468496
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15468496 250 mg 250mg
15458496 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15468496 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63751.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2199-59-9
Molekylformel C10H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 195.22
MDL-nummer MFCD00030352
InChI-nyckel GDISALBEIGGPER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-formyl-2,4-dimethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester, 2,4-dimethyl-3-ethoxycarbonyl-5-formylpyrrole, ethyl 2,4-dimethyl-5-formylpyrrole-3-carboxylate, ethyl 5-formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 5-formyl-2,4-dimethyl-, ethyl ester, ethyl 3,5-dimethyl-2-formylpyrrole-4-carboxylate, 2,4-dimethyl-3-carbethoxy pyrrole-5-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl-4-ethoxycarbonyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 5-formyl-2,4-dimethyl-3-pyrrolecarboxylic acid ethyl ester, pubchem9415
PubChem CID 137485
IUPAC-namn ethyl 5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
LEDER CCOC(=O)C1=C(C)NC(C=O)=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 5-formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 195.22
Procent renhet 95%
Fysisk form Solid