Läs mer
Ethyl 5-hydroxyindole-2-carboxylate, 98+%
Produktkod. 11360204
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11360204 5 g 5g
11370204 250 mg 250mg
11350204 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11360204 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00774.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 24985-85-1 | C11H11NO3 | 205.213 g/mol
Etyl 5-hydroxiindol-2-karboxylat används som ett viktigt råmaterial och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Etyl 5-hydroxiindol-2-karboxylat används som en viktig råvara
och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara mellan 2-8 C. Förvara på en sval, torr plats i ett väl ventilerat utrymme. Förvara i en tättsluten behållare. Skydda mot fukt, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24985-85-1
Molekylformel C11H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 205.213
MDL-nummer MFCD00015458
InChI-nyckel WANAXLMRGYGCPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-hydroxyindole-2-carboxylate, 5-hydroxy-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy-, ethyl ester, 5-hydroxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-5-hydroxy-1h-indol-2-carboxylat, pubchem15850, acmc-1cs3a, 5-hydroxy-1h-indole-2-carboxylicacidethylester, 2-carbethoxy-5-hydroxy-indole, ethyl 5-hydroxy-1h-2-indolecarboxylate
PubChem CID 90677
IUPAC-namn etyl-5-hydroxi-lH-indol-2-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 5-hydroxyindole-2-carboxylate
Smältpunkt 150°C to 151°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 476925
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 205.21
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.