Läs mer
Etyl-5-(hydroximetyl)isoxazol-3-karboxylat, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10376614
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10376614 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10374963 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10376614 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08038DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 123770-62-7
Molekylformel C7H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 171.152
MDL-nummer MFCD08273501
InChI-nyckel ZWVVVEYXDQMHGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-hydroxymethyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-hydroxymethyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, 5-hydroxymethylisoxazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-hydroxymethyl-, ethyl ester, 3-isoxazolecarboxylic acid, 5-hydroxymethyl-, ethyl ester, acmc-1c7ap, ethyl 5-hydroxymethylisoxazole-3-carboxylate, ethyl 5 hydroxymethyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-hydroxymethyl-isoxazole-3-carboxylate
PubChem CID 8027233
IUPAC-namn etyl-5-(hydroximetyl)-1,2-oxazol-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=NOC(=C1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 5-(hydroxymethyl)isoxazole-3-carboxylate
CAS Min % 90.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 171.15
Procent renhet 90%