Läs mer
Ethyl 5-methoxyindole-2-carboxylate, 98%
Produktkod. 11358536
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358536 1 g 1g
11368536 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358536 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17596.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4792-58-9 | C12H13NO3 | 219.24 g/mol
Det är reaktant för framställning av ligander med bindningsspecificitet mot GABA-receptorn, natriumberoende glukos-samtransportör 2 (SGLT2)-hämmare för hantering av hyperglykemi vid diabetes, anticancermedel, integrassträngöverföringshämmare (INSTIs), hämmare av proliferation av tjocktarmscancerceller-,isomeSKridian G-askin? hämmare, HIV-1-integrashämmare och hämmare av mitogenaktiverat proteinkinasaktiverat proteinkinas 2 (MK-2).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är reaktant för framställning av ligander med bindningsspecificitet mot GABA-receptorn, natriumberoende glukos-co-transporter 2 (SGLT2)-hämmare för hantering av hyperglykemi vid diabetes, anticancermedel, integrassträngöverföringshämmare (INSTIs), hämmare av proliferation av koloncancerceller-3, som Gisome Cancer-3in? hämmare, HIV-1-integrashämmare och hämmare av mitogenaktiverat proteinkinasaktiverat proteinkinas 2 (MK-2).
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Säkerställ ordentlig ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4792-58-9
Molekylformel C12H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 219.24
MDL-nummer MFCD00047163
InChI-nyckel NPIUAXNFAUGNHP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 20926
IUPAC-namn etyl-5-metoxi-lH-indol-2-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 5-methoxyindole-2-carboxylate
Smältpunkt 154°C to 157°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 178104
Synonym ethyl 5-methoxyindole-2-carboxylate, 5-methoxy-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-methoxyindole-2-carboxylate, ethyl 5-methoxy-2-indolecarboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-methoxy-, ethyl ester, unii-d63u367gnz, 5-methoxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester, methoxy-5 indole carboxylate d'ethyle-2, ethyl 5-methoxyl-1h-indole-2-carboxylate, indole-2-carboxylic acid, 5-methoxy-, ethyl ester
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 219.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.