Läs mer
Ethyl 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate |
| CAS | 89193-16-8 |
| Molekylformel | C13 H14 N2 O2 |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N2O2/c1-3-17-13(16)12-9-14-15(10(12)2)11-7-5-4-6-8-11/h4-9H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1cnn(c1C)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | ethyl 5-methyl-1-phenylpyrazole-4-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.26 |
| Formel vikt | 230.1055 |