Läs mer
Ethyl 5-methylindole-2-carboxylate, 98%
Produktkod. 11313976
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11313976 5 g 5g
11303976 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11313976 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17146.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16382-15-3 | C12H13NO2 | 203.241 g/mol
Reaktant för syntes av oxazino[4,3-a]indoler via kaskadadditions-cykliseringsreaktioner, reaktant för framställning av indolkarboxamider som cannabinoid CB1-receptorantagonister, reaktant för framställning av indol-3-propionsyror som antiinflammatoriska och analgetiska medel, reaktant för niftrobensodelklorid-Crafts-acetylklorid. Indolringsystem är en viktig byggsten eller mellanprodukt i syntesen av många farmaceutiska medel. Det bildas under Fischer-indoliseringen av etylpyruvat 2-[2-(metansulfonyloxi)-4-metyl]fenylhydrazin.
  • Reaktant för oximationsreaktioner
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Reaktant för syntes av oxazino[4,3-a]indoler via kaskadadditionscykliseringsreaktioner, reaktant för framställning av indolkarboxamider som cannabinoid CB1-receptorantagonister, reaktant för framställning av indol-3-propionsyror som antiinflammatoriska och analgetiska medel, reaktant för frisyrebensoklorid-acylbenzoklorid. Indolringsystem är en viktig byggsten eller mellanprodukt i syntesen av många farmaceutiska medel. Det bildas under Fischer-indoliseringen av etylpyruvat 2-[2-(metansulfonyloxi)-4-metyl]fenylhydrazin. ·Reaktant för oximeringsreaktioner
Löslighet
Löslig i metanol och diklormetan. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl förslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16382-15-3
Molekylformel C12H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 203.241
MDL-nummer MFCD00022703
InChI-nyckel KMVFKXFOPNKHEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-methylindole-2-carboxylate, 2-carbethoxy-5-methylindole, 5-methylindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 5-methyl-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, pubchem7940, acmc-1brcs, 5-methyl-2-ethoxycarbonyl indole, ethyl 5-methyl-2-indolecarboxylate, 5-methyl-1h-indole-2-carboxylic acid, ethyl ester
PubChem CID 232919
IUPAC-namn etyl-5-metyl-lH-indol-2-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 5-methylindole-2-carboxylate
Smältpunkt 161°C to 165°C
Kokpunkt 236°C (4 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 159437
Löslighetsinformation Soluble in methanol,and dichloromethane. Insoluble in water.
Formel vikt 203.24
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.