Läs mer
Etyl 5-n-propyl-1H-pyrazol-3-karboxylat, 98 %
Product Code. 11328636
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11328636 25 g 25g
11308636 1 g 1g
11318636 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11328636 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L17687.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Add to basket
CAS: 92945-27-2 | C9H14N2O2 | 182,223 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 92945-27-2
Molekylformel C9H14N2O2
Molekylvikt (g/mol) 182.223
MDL-nummer MFCD02093950
InChI-nyckel SUALHSUMUQQLJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-n-propylpyrazole-5-carboxylate, ethyl 3-propyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-n-propyl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-propylpyrazole-3-carboxylate, 3-propyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-propyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-propyl-2h-pyrazole-3-carboxylate, 3-n-propylpyrazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-propylpyrazole-5-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-propyl-, ethyl ester
PubChem CID 7365260
IUPAC-namn etyl-5-propyl-lH-pyrazol-3-karboxylat
LEDER CCCC1=CC(=NN1)C(=O)OCC
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl 5-n-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Smältpunkt 47 °C till 51 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 7634535
Formel vikt 182.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.