Läs mer
Etyl 5-nitro-2-furoat, 97 %
Produktkod. 11456656
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11456656 25 g 25g
11436656 1 g 1g
11446656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11456656 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24861.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 943-37-3 | C7H7NO5 | 185,135 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 943-37-3
Molekylformel C7H7NO5
Molekylvikt (g/mol) 185.135
MDL-nummer MFCD00092566
InChI-nyckel JMNXLAQKIHVFIC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70341
IUPAC-namn etyl-5-nitrofuran-2-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=C(O1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 5-nitro-2-furoate
Smältpunkt 98 °C till 101 °C
Kvantitet 25 g
Synonym ethyl 5-nitro-2-furoate, 2-furoic acid, 5-nitro-, ethyl ester, 5-nitro-furan-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-nitro-, ethyl ester, ethyl5-nitro-2-furoate, acmc-20aky3, ethyl-5-nitro-2-furoate, ethyl 5-nitro-2-furancarboxylate, 5-nitro-2-furoic acid ethyl ester, 5-nitro-2-furancarboxylic acid ethyl ester
Formel vikt 185.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.