Läs mer
Etyl 5-nitroindol-2-karboxylat, 95 %
Produktkod. 10558142 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10558142 2.5 g Glasflaska 2.5g
10423465 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10558142 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 424660025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
CAS: 16732-57-3 | C11H10N2O4 | 234,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16732-57-3
Molekylformel C11H10N2O4
Molekylvikt (g/mol) 234.21
MDL-nummer MFCD00216477
InChI-nyckel DVFJMQCNICEPAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-nitroindole-2-carboxylate, ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate, 5-nitroindole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-5-nitro-1h-indole-carboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-nitro-, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl-5-nitroindole, 2-ethoxycarbonyl-5-nitro-1h-indole, labotest-bb lt00441291, pubchem3016, acmc-209dw7
PubChem CID 280312
IUPAC-namn etyl-5-nitro-lH-indol-2-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC2=CC(=CC=C2N1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 5-nitroindole-2-carboxylate
Smältpunkt 220°C to 225°C
Färg Gul till brun
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 2.5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: negligible
Formel vikt 234.21
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.