Läs mer
Ethyl 5-phenoxycarbonylamino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate, 98+%
Produktkod. 11309989
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11309989 250 mg 250mg
11319989 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11309989 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25763.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2037-81-2 | C12H11N3O4S | 293.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2037-81-2
Molekylformel C12H11N3O4S
Molekylvikt (g/mol) 293.30
MDL-nummer MFCD00100230
InChI-nyckel FCPHNPRVMWSGSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-phenoxycarbonylamino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate, ethyl 5-phenoxycarbonyl amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate, 5-n-phenoxycarbonylamino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, tos-bb-0370, ethyl 5-phenoxycarbonylamino thiadiazole-4-carboxylate, ethyl 5-phenoxycarbonylamino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate, 98+%
PubChem CID 6917126
IUPAC-namn etyl-5-(fenoxikarbonylamino)tiadiazol-4-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(NC(=O)OC2=CC=CC=C2)SN=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 5-phenoxycarbonylamino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate
Smältpunkt 153°C to 155°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 293.3
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.