Läs mer
Ethyl 5-phenyloxazole-2-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 5-phenyloxazole-2-carboxylate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO3/c1-2-15-12(14)11-13-8-10(16-11)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3 |
| Formel vikt | 217.0739 |