Läs mer
Etyl 5-Propyl-1H-pyrazole-3-karboxylat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 5-Propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate |
| CAS | 92945-27-2 |
| Molekylformel | C9H14N2O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Ethyl 3-Propyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, Ethyl 3-n-Propylpyrazole-5-carboxylate, Ethyl 5-n-Propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2O2/c1-3-5-7-6-8(11-10-7)9(12)13-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11) |
| LEDER | O=C(C1=NNC(CCC)=C1)OCC |
| IUPAC-namn | etyl 5-propyl-1H-pyrazol-3-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.22 |
| Formel vikt | 182.11 |