Läs mer
Etyl 5-Propyl-1H-pyrazole-3-karboxylat, TRC
Produktkod. 30385292
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30385292 5 g
1 options
Produktkod. 30385292 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9258905G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 5-Propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
CAS 92945-27-2
Molekylformel C9H14N2O2
Kvantitet 5 g
Synonym Ethyl 3-Propyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, Ethyl 3-n-Propylpyrazole-5-carboxylate, Ethyl 5-n-Propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C9H14N2O2/c1-3-5-7-6-8(11-10-7)9(12)13-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11)
LEDER O=C(C1=NNC(CCC)=C1)OCC
IUPAC-namn etyl 5-propyl-1H-pyrazol-3-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 182.22
Formel vikt 182.11