Läs mer
Ethyl 5-pyrimidinecarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10644185 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10644185
Brand: Thermo Scientific Acros 425940050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 40929-50-8
Molekylformel C7H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD03094043
InChI-nyckel YCWDQAKDVQNVAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-pyrimidinecarboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, ethyl ester, pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-pyrimidinecarboxylate, 5-ethoxycarbonylpyrimidine, ethylpyrimidine-5-carboxylate, 2-ethylpyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 4223810
IUPAC-namn ethyl pyrimidine-5-carboxylate
LEDER CCOC(=O)C1=CN=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 5-pyrimidinecarboxylate
Densitet 1.1600g/mL, 1.16
Kokpunkt 102°C (12.0 mmHg)
Flampunkt 110°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Formel vikt 152.15
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 5-pyrimidinecarboxylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.