Läs mer
Ethyl 5-tert-Butylthio-2,2-dimethyl-4-oxopentanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 5-tert-Butylthio-2,2-dimethyl-4-oxopentanoate |
| CAS | 136558-13-9 |
| Molekylformel | C13 H24 O3 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24O3S/c1-7-16-11(15)13(5,6)8-10(14)9-17-12(2,3)4/h7-9H2,1-6H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(C)(C)CC(=O)CSC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | ethyl 5-tert-butylsulfanyl-2,2-dimethyl-4-oxopentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.39 |
| Formel vikt | 260.1446 |