Läs mer
Ethyl 5-(thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate, TRC
Produktkod. 30386579
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30386579 250 mg
30373461 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30386579 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE927670250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90924-54-2
Molekylformel C10H9NO3S
Molekylvikt (g/mol) 223.25
IUPAC-namn ethyl 5-thiophen-2-yl-1,2-oxazole-3-carboxylate
LEDER CCOC(=O)c1cc(on1)c2cccs2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 5-(thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H9NO3S/c1-2-13-10(12)7-6-8(14-11-7)9-4-3-5-15-9/h3-6H,2H2,1H3
Formel vikt 223.0303