Läs mer
Ethyl 6-(4-Chlorophenoxy)hexanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 6-(4-Chlorophenoxy)hexanoate |
| CAS | 1410382-45-4 |
| Molekylformel | C14H19O3Cl |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19ClO3/c1-2-17-14(16)6-4-3-5-11-18-13-9-7-12(15)8-10-13/h7-10H,2-6,11H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CCCCCOc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | ethyl 6-(4-chlorophenoxy)hexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.75 |
| Formel vikt | 270.1023 |