missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethyl 6-(4-iodophenyl)-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate, Mikromol

Produktkod. 30463341
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30463341 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30463341 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3754.020025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Ethyl 6-(4-iodophenyl)-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl 6-(4-iodophenyl)-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate
CAS 473927-64-9
Analyt- eller komponentnamn Ethyl 6-(4-iodophenyl)-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C22 H20 I N3 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1H-Pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro-6-(4-iodophenyl)-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-, ethyl ester, 1-(4-Methoxyphenyl)-6-(4-iodophenyl)-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 6-(4-iodophenyl)-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C22H20IN3O4/c1-3-30-22(28)19-18-12-13-25(15-6-4-14(23)5-7-15)21(27)20(18)26(24-19)16-8-10-17(29-2)11-9-16/h4-11H,3,12-13H2,1-2H3
Lösningstyp Neat
LEDER CCOC(=O)c1nn(c2ccc(OC)cc2)c3C(=O)N(CCc13)c4ccc(I)cc4
IUPAC-namn ethyl 6-(4-iodophenyl)-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-4,5-dihydropyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 517.31637
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 517.0498 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.