Läs mer
Ethyl 6-aminohexanoate, 98%
Produktkod. 11489440
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489440 1 g 1g
11479440 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11489440 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50296.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 371-34-6 | C8H17NO2 | 159.23 g/mol
Etyl-6-aminohexanoat används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Etyl 6-aminohexanoat används som
farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 371-34-6
Molekylformel C8H17NO2
Molekylvikt (g/mol) 159.23
MDL-nummer MFCD00233495
InChI-nyckel NJNQDCIAOXIFTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminohexanoic acid ethyl ester, ethyl 6-aminocaproate, ethyl-6-aminohexanoate, acmc-20aky1, ethyl-epsilon-aminocaproate, 6-aminocaproic acid ethyl ester, 6-amino-hexanoic acid ethyl ester, hexanoic acid, 6-amino-, ethyl ester
PubChem CID 406972
IUPAC-namn etyl-6-aminohexanoat
LEDER CCOC(=O)CCCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 6-aminohexanoate
Linjär formel H2N(CH2)5CO2CH2CH3
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 159.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.