Läs mer
Etyl-6-brom-2-metylkinolin-4-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10381353
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10381353 10 g 10g
10144492 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10381353 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB00099EA
Kemiska identifierare
CAS 62482-30-8
Molekylformel C13H12BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 294.15
MDL-nummer MFCD00115248
InChI-nyckel KOVIYCANWGLBHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym maybridge1_000196, 2-methyl-6-bromoquinoline-4-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 305135
IUPAC-namn etyl-6-brom-2-metylkinolin-4-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C2C=C(Br)C=CC2=NC(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 6-bromo-2-methylquinoline-4-carboxylate
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 294.15
Procent renhet 95%