Läs mer
Ethyl 6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15495568
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15495568 1 g 1g
15424946 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495568 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59301.03
Request Bulk or Custom Format
Etyl 6-brom-4-klorkinolin-3-karboxylat används som farmaceutiska mellanprodukter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Etyl 6-brom-4-klorokinolin-3-karboxylat
används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 206257-39-8
Molekylformel C12H9BrClNO2
Molekylvikt (g/mol) 314.56
MDL-nummer MFCD00173367
InChI-nyckel YGMLKBFPHVLHGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 6-bromo-4-chloro-3-quinolinecarboxylate, 4-chloro-6-bromoquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-quinolinecarboxylic acid, 6-bromo-4-chloro-, ethyl ester, 6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 6-bromo-4-chloro-quinoline-3-carboxylate, ethylbromochloroquinolinecarboxylate, ethyl-6-bromo-4-chloro-quinoline-3-carboxylate, 6-bromo-4-chloro-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, 6-bromo-4-chloro-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2764138
IUPAC-namn etyl-6-brom-4-klorkinolin-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CN=C2C=CC(Br)=CC2=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Immiscible in water.
Formel vikt 314.57
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.