Läs mer
Ethyl 6-bromohexanoate, 97+%
Produktkod. p-7024152
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11468327
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18398.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 25542-62-5 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
Etyl-6-bromhexanoat används vid framställning av olika karnitinderivat i en karnitintransportörstudie. Det används också för alkylering av pentan-2,4-dion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Etyl 6-bromhexanoat används vid framställning av olika karnitinderivat i en karnitintransportörstudie. Det används också för alkylering av pentan-2,4-dion.
Löslighet Löslig i vatten (vatten, 64,76 mg/L vid
25 C (uppskattat)).°
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, starka baser. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25542-62-5
Molekylformel C8H15BrO2
Molekylvikt (g/mol) 223.11
MDL-nummer MFCD00000270
InChI-nyckel DXBULVYHTICWKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromohexanoic acid ethyl ester, ethyl 6-bromocaproate, ethyl 6-bromocapronate, 6-bromocaproic acid ethyl ester, ethyl omega-bromocaproate, hexanoic acid, 6-bromo-, ethyl ester, ethyl .omega.-bromocaproate, 6-bromo-hexanoic acid ethyl ester, ethyl 6bromohexanoate, pubchem3953
PubChem CID 117544
IUPAC-namn etyl-6-bromhexanoat
LEDER CCOC(=O)CCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 6-bromohexanoate
Densitet 1.254
Kokpunkt 128°C to 130°C (16 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.4595
Kvantitet 10 g
Beilstein 1756051
Löslighetsinformation Soluble in water (water,64.76mg/L @ 25°C (est.)).
Formel vikt 223.12
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.