Läs mer
Etyl 6-bromhexanoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10670873 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10670873 25 g Glasflaska 25g
10343722 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10670873 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 305920250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 25542-62-5 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25542-62-5
Molekylformel C8H15BrO2
Molekylvikt (g/mol) 223.11
MDL-nummer MFCD00000270
InChI-nyckel DXBULVYHTICWKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromohexanoic acid ethyl ester, ethyl 6-bromocaproate, ethyl 6-bromocapronate, 6-bromocaproic acid ethyl ester, ethyl omega-bromocaproate, hexanoic acid, 6-bromo-, ethyl ester, ethyl .omega.-bromocaproate, 6-bromo-hexanoic acid ethyl ester, ethyl 6bromohexanoate, pubchem3953
PubChem CID 117544
IUPAC-namn etyl-6-bromhexanoat
LEDER CCOC(=O)CCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 6-bromohexanoate
Namnnotering 98%
Färg Vit till Beige
Densitet 1.2540g/mL, 1.254
Kokpunkt 128°C to 130°C (16.0 mmHg)
Flampunkt 58,3°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Br(CH2)5CO2C2H5
Brytningsindex 1.4580 to 1.46
Kvantitet 25 g
Formel vikt 223.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder or Granular Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.