Läs mer
Ethyl 6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate, 98%
Produktkod. 15418735
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15418735 1 g 1g
15438735 250 mg 250mg
15428735 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15418735 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33992.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1027511-41-6 | C9H8BrN3O2 | 270.086 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1027511-41-6
Molekylformel C9H8BrN3O2
Molekylvikt (g/mol) 270.086
MDL-nummer MFCD10574908
InChI-nyckel PZZTXIWJXOMKEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 6-bromopyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate, 6-bromo-3-ethoxycarbonyl pyrazolo 1,5-a pyrimidine, 6-bromopyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid ethyl ester, pubchem20934, ethyl 6-bromopyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxyla, ethyl 6-bromo-pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate, ethyl 6-bromopyrazolo 1,5-alpha pyrimidine-3-carboxylate, 6-bromo-pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 45073325
IUPAC-namn etyl-6-brompyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C2N=CC(=CN2N=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Smältpunkt 144°C to 146°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 270.08
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.