Läs mer
Ethyl 6-chloro-5-cyano-2-(trifluoromethyl)nicotinate, 97%, Thermo Scientific™
Description
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 6-chloro-5-cyano-2-(trifluoromethyl)nicotinate |
| Smältpunkt | 78°C to 79°C |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 278.62 |
| Procent renhet | 97% |