Läs mer
Ethyl 6-chloroindole-2-carboxylate, 97%
Produktkod. 15492769
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15492769 1 g 1g
15402779 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15492769 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66483.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 27034-51-1 | C11H10ClNO2 | 223.656 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27034-51-1
Molekylformel C11H10ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 223.656
MDL-nummer MFCD03084731
InChI-nyckel FSMZLIBWSAMADK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 6-chloroindole-2-carboxylate, 6-chloroindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-chloro-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-chloro-2-indolecarboxylic methyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 6-chloro-, ethyl ester, pubchem1672, ethyl 6-chloroindole-2 carboxylate, ethyl-6-chloroindole-2-carboxylate, ethyl 6-chloranyl-1h-indole-2-carboxylate, 6-chlorindole-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 7015027
IUPAC-namn etyl-6-klor-lH-indol-2-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=C(C=C2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 6-chloroindole-2-carboxylate
Kvantitet 1 g
Beilstein 169178
Formel vikt 223.66
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.